Få mere at vide
Proflavin hemisulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Proflavine hemisulfate hydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H11N3.H2O4S/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 516.158 |