Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ pH/ION 3310 lommemåler
Beskrivelse
- pH 3310 er en elegant kombination af bærbar måler og datalogger med logningsintervaller mellem 1 s og 60 minutter
- Måleren inkluderer en indbygget datahukommelse til 5000 GLP-kompatible poster med en intervalstyret logger
- Nem kalibrering fra 1 til 5 punkter med kalibreringstimer til alle måleopgaver og 22 lagrede buffersæt
- Data kan nemt overføres til en computer via grænsefladen USB
- CMC-funktionen visualiserer det optimale måleområde og understøtter dermed korrekte målinger
- Grafisk visning med klare tekstmenuer muliggør komfortabel og sikker betjening
- Inkluderer importøren MultiLab™ til at opfange data via Excel™
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (mV) | ±0,3 mV/± 1 mV |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,005/± 0,01/0,1 |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 K |
| Mulighed for baggrundslys | Ja |
| Kalibrering | Enkel kalibrering med 22 lagrede buffersæt |
| Kalibreringspunkter | 1 til 5-punkts kalibrering |
| Datastyringsdetaljer | Datahukommelse til 5000 GLP-kompatible poster |
| Datapunkter | Datalogger med intervaller mellem 1 s og 60 minutter |
| Måletilstande | pH/mV/Temp |
| Rækkevidde (mV) | -1250,0 til +1250 mV og -2500 til +2500 mV |
| Vis mere |