Få mere at vide
WTW™ ProfilLine™ pH/Cond 3320 Multi-Parameter Portable Meter Set 2 til flere parametre
Artikelnummer. 15206778
Skift visning
Område (pH):
-2.000 til 19,999
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) Pakningsstørrelse
15206778 -2.000 til 19,999 Hver
1 options
Artikelnummer. 15206778 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2EA312
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Overvåg procesapplikationer i kemi, mad og drikkevarer, sundhedsvidenskab og farmaceutiske industrier. WTW™ ProfilLine™ pH/Cond 3320 Multi-Parameter Portable Meter har et baggrundsbelyst grafisk display til parallel visning af de målte værdier.
  • To input til samtidig måling af pH/mV/ISE og ledningsevne
  • Inkluderer datalogger med justerbart interval mellem 1 s og 60 minutter
  • pH/Cond 3320 har
  • robust, vandtæt hus (IP67)
  • udstyret med hukommelse samt en datalogger med et justerbart interval mellem 1 sekund og 60 minutter
  • Alle poster indeholder GLP-understøttende data, såsom dato, tid og ID-nummer
  • Den moderne, vandtætte USB grænseflade bruges til nemme og hurtige dataoverførsler
  • Kan måle pH og ledningsevne i henhold til farmakopéen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Op til 10 kalibreringer kan hentes
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
Rækkevidde (ledningsevne) 0,000 til 1000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -2500 til 2500 mV
Område (pH) -2.000 til 19,999
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 70,0
Rækkevidde (TDS) 0 mg/l til 199,9 g/l
Hukommelse Manuel 200/5000 automatisk
Model- ProfilLine™ pH/ledningsevne 3320 Multi-Parameter Portable Meter Set 2 til flere parametre
Produkttype Universal Multi-parameter Portable Meter
Rækkevidde (ISE) 0,000 til 9999999 mg/L, μmol/L, mg/kg, ppm, %