Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ pH 3310 bærbart pH-måler
Beskrivelse
pH 3310 er en elegant kombination af bærbar måler og datalogger til alle dem, der ønsker at gemme måleserier automatisk og blive ved med at behandle dem på en computer. Måleren inkluderer en indbygget datahukommelse til 5000 GLP-kompatible poster med en intervalstyret logger. Alle data kan bekvemt overføres til en computer via USB interface. CMC-funktionen visualiserer det optimale måleområde og understøtter dermed korrekte målinger. Det grafiske display med klare tekstmenuer muliggør komfortabel og sikker betjening af måleren.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Datalogger og USB interface, kort brugsanvisning, cd-rom og batterier, kabel |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,3, ±1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,1, ±0,01, ±0,005 |
| Til brug med (applikation) | Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel |
| Område (pH) | -2 til 19,999 |
| Opløsning (pH) | ±0,005 |
| Rækkevidde (mV) | -1200 til 1200, -2500 til 2500 |
| Opløsning (mV) | ±0,3, ±1 mV |
| Kalibreringspunkter | 1, 2, 3, 4, 5 Kalibrering WTW Teknisk buffer, DIN/NIST buffere plus 20 ekstra buffersæt |
| Vis mere |