Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ pH 3310 bærbart pH-måler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10186573
Skift visning
Type:
Bærbar pH-måler
Bærbar pH-meter med sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10186573 Bærbar pH-meter med sæt Hver
10564724 Bærbar pH-måler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10186573 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2AA312
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Bærbare, vandtætte og robuste målere til bestemmelse af parametrene pH, ORP, opløst oxygen, ledningsevne og BSB
pH 3310 er en elegant kombination af bærbar måler og datalogger til alle dem, der ønsker at gemme måleserier automatisk og blive ved med at behandle dem på en computer. Måleren inkluderer en indbygget datahukommelse til 5000 GLP-kompatible poster med en intervalstyret logger. Alle data kan bekvemt overføres til en computer via USB interface. CMC-funktionen visualiserer det optimale måleområde og understøtter dermed korrekte målinger. Det grafiske display med klare tekstmenuer muliggør komfortabel og sikker betjening af måleren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Datalogger og USB interface, bæretaske med pH-elektrode SenTix™ 41, bufferløsning STP 4 og STP 7, stativ, bæger, cd-rom, driversoftware til USB , batterier, kabel
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,3, ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,1, ±0,01, ±0,005
Til brug med (applikation) Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel
Område (pH) -2 til 19,999
Opløsning (pH) ±0,005
Rækkevidde (mV) -1200 til 1200, -2500 til 2500
Opløsning (mV) ±0,3, ±1 mV
Kalibreringspunkter 1, 2, 3, 4, 5 Kalibrering WTW Teknisk buffer, DIN/NIST buffere plus 20 ekstra buffersæt
Display Type LCD
Hukommelse Manuel 500/5000 automatisk
Certificeringer/compliance CE
IP-vurdering IP66/67
Dimensioner (L x B x H) 80 W x 180 H mm
Vægt (metrisk) 300 g
garanti 3 år
Model- pH 3310 SÆT 2
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH genopladelig
Opløsning Alle værdier ±1 ciffer
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Batteritype AA, NiMH
Type Bærbar pH-meter med sæt
Batterilevetid 1000 hr.
Dimensioner (L x B) 80 W mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Højde (metrisk) 180 mm
Dybde (metrisk) 55 mm