Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ pH 3210 Portable pH Meter
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Carry case with pH electrode SenTix™ 51, Buffer solution STP 4 and STP 7, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0.1°C |
| Nøjagtighed (mV) | ±0.3, ±1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0.1, ±0.01, ±0.005 |
| Til brug med (applikation) | For challenging measurements in the field and plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc |
| Område (pH) | -2 til 19,999 |
| Opløsning (pH) | ±0.005 |
| Rækkevidde (mV) | -1200 to 1200, -2500 to 2500 |
| Opløsning (mV) | ±0.3, ±1mV |
| Kalibreringspunkter | 1, 2, 3, 4, 5 Calibration WTW Technical Buffer, DIN/NIST buffers plus 20 additional buffer set |
| Vis mere |