Få mere at vide
WTW™ WTW™ ProfilLine™ bærbare pH-målere
Type:
pH-måler
pH-måler med sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klart tastatur med kun 6 taster
- Automatisk autolæse-funktion til gentagelige målinger gør pH-måling sikker og forhindrer fejl
- Skridsikkert tastatur, der kan betjenes med handsker
- Stort display, der er overskueligt og let at læse
- Nem og robust bærbar pH/mV-måler til rutinemåling
- Sikker og pålidelig pH-måling på grund af gentagelige resultater
- Vandtæt i henhold til IP 67, 3-punkts kalibrering, integreret kalibreringstimer
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Bæretaske med pH-elektrode SenTix™ 41, bufferopløsning STP 4 og STP 7, stativ, bæger, kort brugsanvisning, CD-ROM og batterier |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,3, ±1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,1, ±0,01, ±0,005 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til alle, der leder efter et let, robust og vandtæt instrument til bærbar pH-måling |
| Område (pH) | -2 til 19,999 |
| Opløsning (pH) | ±0,005 |
| Rækkevidde (mV) | -1200 til 1200, -2000 til 2000 |
| Opløsning (mV) | ±0,3, ±1 mV |
| Kalibreringspunkter | 1-, 2- eller 3-punkts kalibrering med WTW teknisk buffer, DIN/NIST buffere |
| Vis mere |