Få mere at vide
WTW™ WTW™ ProfilLine™ bærbare pH-målere
Artikelnummer. 10703774
Skift visning
Type:
pH-meter
pH-meter med sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10703774 pH-meter med sæt Hver
10136383 pH-meter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703774 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2AA112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7478.83 DKK
    6089.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 1389.19 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Opnå optimale resultater med denne brugervenlige og robuste bærbare pH/mV-måler med automatisk autolæsefunktion til rutinemæssige pH-målinger, den er sikker, pålidelig og forhindrer fejl.
  • Klart tastatur med kun 6 taster
  • Automatisk autolæse-funktion til gentagelige målinger gør pH-måling sikker og forhindrer fejl
  • Skridsikkert tastatur, der kan betjenes med handsker
  • Stor skærm, der er klar og let at læse
  • Nem og robust bærbar pH/mV-måler til rutinemæssig måling
  • Sikker og pålidelig pH-måling på grund af gentagelige resultater
  • Vandtæt i henhold til IP 67, 3-punkts kalibrering, integreret kalibreringstimer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Bæretaske med pH-elektrode SenTix™ 41, bufferopløsning STP 4 og STP 7, stativ, bæger, kort brugsanvisning, CD-ROM og batterier
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,3, ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,1, ±0,01, ±0,005
Til brug med (applikation) Ideel til alle, der leder efter et let, robust og vandtæt instrument til bærbar pH-måling
Område (pH) -2 til 19,999
Opløsning (pH) ±0,005
Rækkevidde (mV) -1200 til 1200, -2000 til 2000
Opløsning (mV) ±0,3, ±1 mV
Kalibreringspunkter 1-, 2- eller 3-punkts kalibrering med WTW teknisk buffer, DIN/NIST buffere
Display Type LCD, 7 segmenter
Certificeringer/compliance CE
IP-vurdering IP67
Dimensioner (L x B x H) 80 W x 180 H mm
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 år
Model- pH 3110 SÆT 2
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH genopladelig
Opløsning Alle værdier ±1 ciffer
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Batteritype AA, NiMH
Type pH-meter med sæt
Batterilevetid 2500 hr.
Dimensioner (L x B) 80 W mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Højde (metrisk) 180 mm
Dybde (metrisk) 55 mm