Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ pH 3110 Portable Meter
Artikelnummer. 10288573
Område (pH):
-2 til 19,999
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10288573
Brand: WTW™ 2AA111
Tekniske data
Inkluderer Carry case with pH electrode SenTix™ 21, Buffer solution STP 4 and STP 7, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
Nøjagtighed (temperatur) ±0.1°C
Nøjagtighed (mV) ±0.3, ±1
Nøjagtighed (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Til brug med (applikation) Ideal for all seeking an easy, robust and waterproof instrument for portable pH measuring
Område (pH) -2 til 19,999
Opløsning (pH) ±0.005
Rækkevidde (mV) -1200 to 1200, -2000 to 2000
Opløsning (mV) ±0.3, ±1mV
Kalibreringspunkter 1, 2 or 3 Calibration WTW Technical Buffer, DIN/NIST buffers
Display Type LCD, 7 Segment
Certificeringer/compliance CE
IP-vurdering IP67
Dimensioner (L x B x H) 80 W x 180 H mm
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 Years
Model- pH 3110 SET 1
Strømforsyning 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH rechargeable
Opløsning All values ±1 digit
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +105°C
Batteritype AA, NiMH
Type Portable pH meter
Batterilevetid 2500 hr.
Dimensioner (L x B) 80 W mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Højde (metrisk) 180 mm
Dybde (metrisk) 55 mm