Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 bærbare målere for opløst ilt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8002501
Type:
Bærbar DO-måler
Bærbar DO-måler med sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10176483
Brand: WTW™ 2BA301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et professionelt, gennemprøvet DO-meter med baggrundsbelyst LCD-grafisk display ProfiLine Iltmåler Oxi 3310 er ideel til mobil måling kombineret med datalogger og vandtæt USB-interface.
Specifikationer
  • Temperaturområde: -5 til 105 °C
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,1 °C
  • Temperaturopløsning: 0,1
  • Trykområde: 500 til 1100 mbar
  • Salinitetsområde: 0 til 70 ppt
  • DO-område: 0 til 90 mg/L
  • DO-nøjagtighed:± 0,5 % af værdien
  • DO Opløsning: 0,01, 0,1 mg/L
  • Mætningsområde: 0 til 600 %
  • Mætningsopløsning: 1 %
  • Skærmtype: LCD
  • Sondetype: Galvanisk
  • Batterilevetid: op til 1000 timer.
  • Batteritype: NiMH genopladeligt
  • Datapunkter: 200 manuelle punkter, 5000 automatiske datasæt
  • IP-klassificering: IP 67
  • Udgange: Vandtæt USB
  • Mål (D x B x H): 5,7 x 17,7 x 7,9 cm
  • Vægt: 0,6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Måler med CellOx 325 sonde
Inkluderer Måler med bæretaske inklusive galvanisk DO-sonde CellOx™ 325, renseopløsning, elektrolyt, 3 udskiftningsmembranhoveder, stativ, bæger. Inklusiv kort brugsanvisning CD-ROM, batterier, driversoftware til USB , kabel
Udgange Vandtæt USB
Til brug med (applikation) Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel
Trykområde 500 til 1100 mbar
Kalibreringstilstande 1
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0.1
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Display Type LCD
Datapunkter 200 manuelle punkter, 5000 automatiske datasæt
Certificeringer/compliance cETLus, CE, ISO 9001:2008
IP-vurdering IP-67
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 år
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH-batterier
Sondetype Galvanisk
Område (DO) 0 til 90 mg/L
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 70 ppt
Opløsning (DO) 0.01, 0.1mg/L
Mætningsområde 0 til 600 %
Mætningsopløsning 1%
Batterilevetid Op til 1000 timer.
Batteritype NiMH genopladelig
Type Bærbar DO-måler med sonde
Bredde (metrisk) 17.7 cm
Højde (metrisk) 7.9 cm
Dybde (metrisk) 5.7 cm
Nøjagtighed (DO) ±0,5 % af værdien