Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 bærbare målere for opløst ilt
Beskrivelse
Specifikationer
- Temperaturområde: -5 til 105 °C
- Temperatur nøjagtighed:± 0,1 °C
- Temperaturopløsning: 0,1
- Trykområde: 500 til 1100 mbar
- Salinitetsområde: 0 til 70 ppt
- DO-område: 0 til 90 mg/L
- DO-nøjagtighed:± 0,5 % af værdien
- DO Opløsning: 0,01, 0,1 mg/L
- Mætningsområde: 0 til 600 %
- Mætningsopløsning: 1 %
- Skærmtype: LCD
- Sondetype: Galvanisk
- Batterilevetid: op til 1000 timer.
- Batteritype: NiMH genopladeligt
- Datapunkter: 200 manuelle punkter, 5000 automatiske datasæt
- IP-klassificering: IP 67
- Udgange: Vandtæt USB
- Mål (D x B x H): 5,7 x 17,7 x 7,9 cm
- Vægt: 0,6 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Måler med CellOx 325 sonde |
| Inkluderer | Måler med bæretaske inklusive galvanisk DO-sonde CellOx™ 325, renseopløsning, elektrolyt, 3 udskiftningsmembranhoveder, stativ, bæger. Inklusiv kort brugsanvisning CD-ROM, batterier, driversoftware til USB , kabel |
| Udgange | Vandtæt USB |
| Til brug med (applikation) | Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel |
| Trykområde | 500 til 1100 mbar |
| Kalibreringstilstande | 1 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +105 °C |
| Opløsning (temperatur) | 0.1 |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Display Type | LCD |
| Vis mere |