Få mere at vide
ProfiLine™ Oxi 3205 bærbart måler for opløst ilt
Product Code. 10268533
Change view
Click to view available options
Kalibreringstilstande:
1
Unit Size:
Hver
Product Code. Kalibreringstilstande Unit Size
10268533 1 Hver
1 options
Product Code. 10268533 Supplier WTW Supplier No. 2BA101
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
View all promotions
Forventet forsendelse: 25-11-2026
De ProfiLine Iltmåler Oxi 3205 er et robust, brugervenligt DO-instrument til rutinemåling, med et baggrundsbelyst grafisk display. Til udfordrende målinger i mark og anlæg, fx vand/spildevandsanalyse, kemisk/farmaceutisk industri mv.
Specifikationer
  • Temperaturområde: -5 til 105 °C
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,1 °C
  • Temperaturopløsning: 0,1
  • DO-nøjagtighed:± 0,5 % af værdien
  • DO-område: 0 til 90 mg/L
  • DO Opløsning: 0,01, 0,1 mg/L
  • Mætningsområde: 0 til 600 %
  • Mætningsopløsning: 1 %
  • Trykområde: 500 til 1100 mbar
  • Salinitetsområde: 0 til 35 ppt
  • Skærmtype: LCD
  • Sondetype: Galvanisk
  • Batterilevetid: Op til 1000 timer.
  • Batteritype: NiMH genopladeligt
  • IP-klassificering: IP 67
  • Mål (D x B x H): 5,7 x 17,7 x 7,9 cm
  • Vægt: 0,6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkluderer Måler med bæretaske inklusive galvanisk DO-sonde CellOx™ 325, renseopløsning, elektrolyt, udskiftningsmembranhoveder, stativ, bæger, brugsanvisning, cd-rom og batterier
Til brug med (applikation) Til udfordrende målinger i mark og anlæg, fx vand/spildevandsanalyse, kemisk/farmaceutisk industri mv.
Trykområde 500 til 1100 mbar
Kalibreringstilstande 1
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0.1
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Display Type LCD
Certificeringer/compliance cETLus, CE, ISO 9001:2008
IP-vurdering IP-67
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 år
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH-batterier
Sondetype Galvanisk DO sonde, CellOx 325
Område (DO) 0 til 90 mg/L
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 35 ppt
Opløsning (DO) 0.01, 0.1mg/L
Mætningsområde 0 til 600 %
Mætningsopløsning 1%
Batterilevetid Op til 1000 timer.
Batteritype NiMH genopladelig
Type Bærbar måler til opløst ilt
Bredde (metrisk) 17.7 cm
Højde (metrisk) 7.9 cm
Dybde (metrisk) 5.7 cm
Nøjagtighed (DO) ±0,5 % af værdien