Få mere at vide
Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Refrigerator
Artikelnummer. p-8002496 Shop alle Liebherr produkter
Kapacitet (metrisk) køleskab:
1427 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12004682
Brand: Liebherr™ GKPV 1470
Use these refrigerators for general laboratory storage of temperature-sensitive pharmaceutical samples. Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Refrigerators feature plastic coated grid shelves and chrome-nickel-steel interior containers.
  • Stainless steel refrigerator
  • Stainless steel door with interchangeable hinges
  • Ergonomic handle
  • Optical and acoustical warning signal
  • Electronic control system
  • External digital temperature display
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) køleskab 1427 l
Temperaturområde (køleskab) 1 °C til 15 °C
Dør stil Selvlukkende
Dørmateriale Stainless Steel door/lid
Hylder 9
Afrimning Automatisk
Kølemiddel R290
Skabsmateriale Rustfrit stål
Indre Chrome Nickel Steel Interior Containers
Farve Rustfrit stål
Model- GKPv1470
garanti 2 år
Mål (L x B x H) Udvendig 2150 H x 1430 W x 830 D mm
Dybde (metrisk) interiør 650 mm
Højde (metrisk) interiør 1550 mm
Bredde (metrisk) interiør 1240 mm
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (metrisk) 201 kg