Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ Bærbare ledningsevnemålere
Artikelnummer. 10636684
Skift visning
Type:
Bærbar ledningsevnemåler
Måler med ledningsevne
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10636684 Måler med ledningsevne Hver
10218463 Bærbar ledningsevnemåler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636684 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2CA301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11025.95 DKK
    10268.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 757.14 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Opnå optimale resultater ved automatisk måling og evaluering af data med denne kombination af robust ledningsevnelommemåler og datalogger.
  • Kombination af robust ledningsledningslommemåler og datalogger for alle, der ønsker automatisk at indsamle og evaluere målte data
  • Dækker alle standard- og specialmål
  • Måling af rent vand ifølge farmakopéen
  • Funktioner indbygget hukommelse og datalogger designet til ledningsevnemålinger i skiftende medier med forskellige 2- og 4-pols måleceller
  • Har stor hukommelse og en vandtæt USB grænseflade, der er ideel til at indfange store datamængder til pumpetests, herunder dato, tid og ID-nummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Måler med TetraCon 325 ledningsevne celle
Inkluderer Måler med bæretaske, 4-elektrode ledningsevne celle TetraCon™ 325, standardløsning 1413 μS/cm ved °25 C, stativ, bæger, brugsanvisning, CD-ROM, batterier, driversoftware til USB , kabel
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % fuldskala± 1 LSD
Til brug med (applikation) Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel
Celle konstant Fast: 0,475 cm –1 /cm –1 , Kalibrerbar: 0,450 til 0,500 –cm 1 /0,585 til 715 cm –1 /0,800 til 1,200 cm –1
Kalibreringspunkter 1
Rækkevidde (ledningsevne) 0μ S til 1000 mS
Opløsning (ledningsevne) 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatisk
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 70 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0.1 ppt
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0,2 % fuldskala
Rækkevidde (TDS) 0 til 200 ppt
Opløsning (TDS) 0.01, 0.1 ppt
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 % fuldskala
Opløsning (temperatur) 0.1
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Display Type LCD
Hukommelse Manuel 200/5000 automatisk
Datapunkter 5000
Certificeringer/compliance cETLus, CE
IP-vurdering IP67
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 år
Model- Cond 3310
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH genopladelige batterier, eller via USB
Sensortyper DIN/4 mm Banan
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Type Måler med ledningsevne
Bredde (metrisk) 17.7 cm
Højde (metrisk) 7.9 cm
Dybde (metrisk) 5.7 cm
Batteritype 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH
Batterilevetid Op til 1000 timer.