Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ Bærbare ledningsevnemålere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8002497
Type:
Bærbar ledningsevnemåler
Kun F3 Conductivity Meter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10414885
Brand: WTW™ 2CA101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå optimale målinger i naturligt vand og spildevand med denne pålidelige ledningsevne bærbare måler.
  • Robust og vandtæt måler til bærbar ledningsevnemåling
  • Pålidelig ledningsevnemåler med automatisk nIF-temperaturkompensation i henhold til DIN EN 27888 til rutinemålinger i naturligt vand og spildevand
  • Har automatisk temperaturkompensation nlF
  • Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler med bæretaske inklusive 4-elektrode ledningsevnecelle TetraCon™ 325, standardløsning 1413 S/μcm ved 25 °C, stativ, bæger, kort brugsanvisning, CD-ROM og batterier
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % fuldskala± 1 LSD
Til brug med (applikation) Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel
Celle konstant Fast: 0,475 cm –1 /1 cm –1 , Kalibrerbar: 0,450 til 0,500 –cm 1 /0,585 til 715 cm –1 /0,800 til 1,200 cm –1
Kalibreringspunkter 1, 2, 3-punkts WTW Teknisk og NIST Buffer
Rækkevidde (ledningsevne) 0μ S til 1000 mS
Opløsning (ledningsevne) 0.001, 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatisk
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 70 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0.1 ppt
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0,2 % fuldskala
Opløsning (temperatur) 0.1
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Display Type LCD
Certificeringer/compliance CE
IP-vurdering IP67
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 år
Model- Cond 3110
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH-genopladeligt batteri
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Type Bærbar ledningsevnemåler
Bredde (metrisk) 17.7 cm
Højde (metrisk) 7.9 cm
Dybde (metrisk) 5.7 cm
Batteritype NiMH