Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ Bærbare ledningsevnemålere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10414885
Skift visning
Type:
Bærbar ledningsevnemåler
Kun F3 Conductivity Meter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10414885 Bærbar ledningsevnemåler Hver
10732454 Kun F3 Conductivity Meter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414885 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2CA101
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå optimale målinger i naturligt vand og spildevand med denne pålidelige ledningsevne bærbare måler.
  • Robust og vandtæt måler til bærbar ledningsevnemåling
  • Pålidelig ledningsevnemåler med automatisk nIF-temperaturkompensation i henhold til DIN EN 27888 til rutinemålinger i naturligt vand og spildevand
  • Har automatisk temperaturkompensation nlF
  • Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler med bæretaske inklusive 4-elektrode ledningsevnecelle TetraCon™ 325, standardløsning 1413 S/μcm ved 25 °C, stativ, bæger, kort brugsanvisning, CD-ROM og batterier
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % fuldskala± 1 LSD
Til brug med (applikation) Til professionelle feltmålinger, der kræver dokumentation og dataoverførsel
Celle konstant Fast: 0,475 cm –1 /1 cm –1 , Kalibrerbar: 0,450 til 0,500 –cm 1 /0,585 til 715 cm –1 /0,800 til 1,200 cm –1
Kalibreringspunkter 1, 2, 3-punkts WTW Teknisk og NIST Buffer
Rækkevidde (ledningsevne) 0μ S til 1000 mS
Opløsning (ledningsevne) 0.001, 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatisk
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 70 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0.1 ppt
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0,2 % fuldskala
Opløsning (temperatur) 0.1
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Display Type LCD
Certificeringer/compliance CE
IP-vurdering IP67
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 år
Model- Cond 3110
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH-genopladeligt batteri
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Type Bærbar ledningsevnemåler
Bredde (metrisk) 17.7 cm
Højde (metrisk) 7.9 cm
Dybde (metrisk) 5.7 cm
Batteritype NiMH