Få mere at vide
WTW™ ProfiLine™ Cond 3110 Portable Conductivity Meter
Rækkevidde (saltholdighed):
0 til 70 ppt
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Meter with carry case including 2-electrode conductivity cell LR 325/01 including flow-through vessel, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries, driver software for USB, cable |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±0.5% Full-scale ±1 LSD |
| Til brug med (applikation) | For professional field measurements requiring documentation and data transfer |
| Celle konstant | Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1 |
| Kalibreringspunkter | 1, 2, 3-point WTW Technical and NIST Buffer |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0 μS to 1000 mS |
| Opløsning (ledningsevne) | 0.001, 0.01, 0.1 mS |
| Temperaturkompensation | Automatic |
| Rækkevidde (saltholdighed) | 0 til 70 ppt |
| Opløsning (saltholdighed) | 0.1 ppt |
| Vis mere |