Få mere at vide
Nitritex™ Profile PLHS Latex Gloves
Artikelnummer. 12735805
Skift visning
Størrelse:
7
Pakningsstørrelse:
50 par
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12735805 7 50 par
1 options
Artikelnummer. 12735805 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. PLHS70
The Profile PLHS™ is the cost-effective sterile surgical glove. This 300mm/12 in. latex glove provides excellent flexibility and comfort, and is anatomically shaped to avoid wearer fatigue. Powder-free and featuring a beaded cuff for stability on the arm the PLHS also has a textured surface for excellent grip and grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Latex
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Klassifikation Class IIa Medical Device
Manchet materiale Latex
Farve Natural
Hånd Specific
Materiale Latex
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Gloves
Størrelse 7
Sterilitet Sterile
Handske manchet stil Beaded/Rolled
Emballagetype Boxed
Mængde 50 Pairs
Længde (metrisk) 305 mm