Få mere at vide
Ansell Profil 3000 Nitril undersøgelseshandsker
Artikelnummer. 12970825
Størrelse:
2X-lille
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12970825
Brand: Ansell PNA3107XXXL
Kombiner komfort og kemikalieresistens med Nitritex™ Profil 3000 nitril eksamenshandsker. Ambidekstrøs, latexfri handske giver kemikalie- og punkteringsbestandighed.
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Excellent puncture resistance
  • Beaded cuff provides easier donning and stability
  • Textured surface for increased grip
  • Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
  • Wrist-length gloves measure 240mm/9.5 in.
  • Easy-access 100-glove dispenser box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, 13485:2003 and ISO 2859
Klassifikation Class I Medical Device
Farve White
Engangs Single-use
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 3X-Large
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Premium examinations
Handske manchet stil Beaded/Rolled
Inspiceret til medicinsk brug Yes
Model- Profile 3000
Emballagetype Boxed
Mængde 100/Pk.
Serie Profile 3000
Længde (metrisk) 24 cm