Få mere at vide
Ansell Profil 3000 Nitril undersøgelseshandsker
Artikelnummer. 12930825
Skift visning
Størrelse:
2X-lille
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12930825 Medium Pakke med 100
12910825 X-Small Pakke med 100
12940825 Større Pakke med 100
12970825 3X-Large Pakke med 100
13178646 2X-lille Pakke med 1000
12920825 Lille Pakke med 100
12950825 X-Large Pakke med 100
12960825 2X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12930825 Leverandør Ansell Leverandørnr. PNA3103M
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kombiner komfort og kemikalieresistens med Nitritex™ Profil 3000 nitril eksamenshandsker. Ambidekstrøs, latexfri handske giver kemikalie- og punkteringsbestandighed.
  • Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • Fremragende punkteringsmodstand
  • Manchet med perler giver lettere påføring og stabilitet
  • Tekstureret overflade for øget greb
  • Pulverfri og latexfri for at eliminere type I latexallergi
  • Håndledslange handsker måler 240 mm/9,5 tommer.
  • Let tilgængelig dispenserboks med 100 handsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, 13485:2003 og ISO 2859
Klassifikation Klasse I medicinsk udstyr
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Premium undersøgelser
Handske manchet stil Perler/rullet
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Model- Profil 3000
Emballagetype Æske
Mængde 100/Pk.
Serie Profil 3000
Længde (metrisk) 24 cm