Få mere at vide
Ansell Profil 3000 Nitril undersøgelseshandsker
Artikelnummer. 12910825
Størrelse:
2X-lille
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12910825
Brand: Ansell PNA3101XS
Kombiner komfort og kemikalieresistens med Nitritex™ Profil 3000 nitril eksamenshandsker. Ambidekstrøs, latexfri handske giver kemikalie- og punkteringsbestandighed.
  • Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • Fremragende punkteringsmodstand
  • Manchet med perler giver lettere påføring og stabilitet
  • Tekstureret overflade for øget greb
  • Pulverfri og latexfri for at eliminere type I latexallergi
  • Håndledslange handsker måler 240 mm/9,5 tommer.
  • Let tilgængelig dispenserboks med 100 handsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, 13485:2003 og ISO 2859
Klassifikation Klasse I medicinsk udstyr
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Premium undersøgelser
Handske manchet stil Perler/rullet
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Model- Profil 3000
Emballagetype I kasse
Mængde 100/Pk.
Serie Profil 3000
Længde (metrisk) 24 cm