Få mere at vide
uvex ProfiErgo ENB 20 Nitril-coated montagehandsker
Speciel NBR-belægning er modstandsdygtig over for olie og fedt, samtidig med at den er touchscreen-kompatibel. Den højkvalitets bomuldsinterlock-foring øger brugerkomforten, føles behagelig mod huden og hjælper med at regulere handsketemperaturen.
88.00 DKK
Tekniske data
Udvendig finish | Glat |
---|---|
Hånd | Ambidekstrøs |
Latex fri | Ja |
Materiale | Bomuld |
Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15306942
|
uvex
6014800 |
6 |
88.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
15316942
|
uvex
6014801 |
7 |
88.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15326942
|
uvex
6014802 |
8 |
88.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
15336942
|
uvex
6014803 |
9 |
88.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15396932
|
uvex
6014804 |
10 |
88.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
Beskrivelse
- Tyk, speciel NBR-belægning er modstandsdygtig over for olie og fedt
- Interlock-for i bomuld af høj kvalitet er behageligt, føles behageligt mod huden og hjælper med at regulere handskeklimaet
- Forbedrede grebsegenskaber i fugtige, våde og olierede områder
- Handsker er velegnede til betjening af touch-skærme
- Ideel til en række applikationer, herunder montage, kontrolarbejde og vedligeholdelse
Tekniske data
Glat | |
Ja | |
Mekaniske beskyttelseshandsker |
Ambidekstrøs | |
Bomuld | |
Strikke |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex ProfiErgo ENB 20 Nitril-coated montagehandsker