Beskrivelse
- Tyk, speciel NBR-belægning er modstandsdygtig over for olie og fedt
- Interlock-for i bomuld af høj kvalitet er behageligt, føles behageligt mod huden og hjælper med at regulere handskeklimaet
- Forbedrede grebsegenskaber i fugtige, våde og olierede områder
- Handsker er velegnede til betjening af touch-skærme
- Ideel til en række applikationer, herunder montage, kontrolarbejde og vedligeholdelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 388:2016 (2121X) |
| Belagt område | Håndryggen er fuldt coatet |
| Belægningsmateriale | Speciel NBR |
| Farve | Orange |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Vis mere |