Få mere at vide
uvex ProfiErgo ENB 20 Nitril-coated montagehandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tyk, speciel NBR-belægning er modstandsdygtig over for olie og fedt
- Interlock-for i bomuld af høj kvalitet er behageligt, føles behageligt mod huden og hjælper med at regulere handskeklimaet
- Forbedrede grebsegenskaber i fugtige, våde og olierede områder
- Handsker er velegnede til betjening af touch-skærme
- Ideel til en række applikationer, herunder montage, kontrolarbejde og vedligeholdelse
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Hvid, Gul |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 2121X |
| Handske manchet stil | Strikke |
| Vis mere |