Få mere at vide
uvex ProfiErgo ENB 20 Nitril-coated montagehandsker
Artikelnummer. 15306942 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15306942 6 Hver
15316942 7 Hver
15326942 8 Hver
15336942 9 Hver
15396932 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15306942 Leverandør uvex Leverandørnr. 6014800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.40 DKK
    40.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.30 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Speciel NBR-belægning er modstandsdygtig over for olie og fedt, samtidig med at den er touchscreen-kompatibel. Den højkvalitets bomuldsinterlock-foring øger brugerkomforten, føles behagelig mod huden og hjælper med at regulere handsketemperaturen.
  • Tyk, speciel NBR-belægning er modstandsdygtig over for olie og fedt
  • Interlock-for i bomuld af høj kvalitet er behageligt, føles behageligt mod huden og hjælper med at regulere handskeklimaet
  • Forbedrede grebsegenskaber i fugtige, våde og olierede områder
  • Handsker er velegnede til betjening af touch-skærme
  • Ideel til en række applikationer, herunder montage, kontrolarbejde og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale NBR
Farve Hvid, Gul
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Bomuld
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
EN388 Standard 2121X
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Interlock bomuld
Serie ProfiErgo ENB 20