Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Berøringsfri elektronisk hudplejedispenser
Artikelnummer. 12618355 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12618355 1,2 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12618355 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 11329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 DKK
    501.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 1333.09 DKK
    72% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Smart-sensor-teknologi styrer brugen. Berøringsfri elektronisk hudplejedispenser inkluderer en indikator, der viser, hvornår en genopfyldning eller nyt batteri er nødvendig.
  • Børstet metallisk finish
  • Dispenserer sæbe med hånddetektering ved hjælp af smart sensor
  • Reducerer forurening og spredning af bakterier
  • Holder omkostningerne nede i områder med hårdt brug
  • Problemfri vedligeholdelse
  • Vælg mellem trykknap eller nøglelås
  • Hurtig at låse op og genopfylde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Berøringsfri dispenser
Farve Børstet metallisk
Dybde (engelsk) 3,9 tommer.
Dybde (metrisk) 10 cm
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 29 cm
Bredde (engelsk) 7.2 tommer
Bredde (metrisk) 18.3 cm
Højde (engelsk) 13,3 tommer
Højde (metrisk) 33.8 cm
Holder Hånddesinfektion
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontåbning
Kapacitet (engelsk) 40,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,2 l
Til brug med (applikation) Dosering af håndrens
Mængde 1 stk.