Få mere at vide
BINDER™ Professionel shaker
Artikelnummer. 15735663 Shop alle BINDER produkter
Orbit:
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15735663
Brand: BINDER™ 80121772
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BINDER™ Professional Shaker er en shaker og controller, der er udstyret med LEMO stik.
  • Udstyret med LEMO stik
  • Eksklusivt til CB med elektrisk adgangsport
Tekniske data
Orbit 20 mm
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 5 til 220 rpm
Spænding 100 til 240 V
Produkttype Orbital horisontal ryster
Frekvens 50/60 Hz
Oversigt Shaker 'Professional' - Shaker og controller udstyret med LEMO-stik, eksklusivt til CB med elektrisk adgangsport, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Model- Professionel shaker
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Chambers CB170, CB220