Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Rustfrit stål håndrens dispenserkassette
Artikelnummer. 15256500 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15256500 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15256500 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    1085.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 1024.73 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Rustfrit stål håndrens dispenserkassette er høj kvalitet, holdbar og ideel til kontorer og hoteltoiletter, der ønsker at fremme et luksusbillede.
  • Fremmer hygiejnen og hjælper med at styre omkostningerne gennem kontrolleret dispensering
  • Fremstillet med afrundede kanter og er nem at rengøre med kun én klud eller visker
  • Afrundet top forhindrer ophobning af støv og snavs
  • Holder omkostningerne nede i områder med hårdt brug med problemfri vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Håndrens dispenser
Farve Sølv
Dimensioner (L x B x H) 23.1 x 10.7 x 11.5 cm
Længde (engelsk) 9,1''
Længde (metrisk) 23.1 cm
Bredde (engelsk) 4,2 tommer.
Bredde (metrisk) 10.7 cm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 11.5 cm
Holder Rensekassette
Materiale Rustfrit stål
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontåbning
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certificeringer/compliance Overensstemmelse med eurasiske produkter - Erklæring, handelsaftale om Eurasien
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering Kleenex flydende hånd- og desinfektionsmidler på kontor- og hoteltoiletter, der har et luksusbillede.
Mængde 1 stk.