Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Hvid luksusskum håndrens dispenser
Artikelnummer. 12638355 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12638355 200 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12638355 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 6982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 DKK
    103.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 217.28 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ideel til de mindste toiletter. White Luxury Foam Hand Cleanser Dispenser er et kompakt håndhygiejnebundt, der giver en pladsbesparende løsning.
  • Giver den ideelle mængde sæbe til en håndvask hver gang
  • Højkapacitetsskum med op til 500 skud pr. genopfyldning
  • Let at holde ren uden snavs eller støvfælder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrens dispenser
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 8.5 x 6.5 x 19 cm
Længde (engelsk) 3,3 tommer.
Længde (metrisk) 8.5 cm
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Bredde (metrisk) 6.5 cm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 19 cm
Holder Rensekassette
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Top Loading
Kapacitet (engelsk) 6,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Til brug med (applikation) Ideel til brug i hygiejnekritiske toiletter, hvor der er mindre vægplads.
Mængde 1 stk.