Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Hvid elektronisk hudplejedispenser
Artikelnummer. 12611346 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 l
Artikelnummer. 12611346
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 92147
Reducer forurening med en dispenser, der dispenserer sæbe uden at røre. White Electronic Skin Care Dispenser har et slankt og moderne design, der er let at rengøre og vedligeholde.
  • Dispenserer sæbe uden behov for at røre ved dispenseren for at reducere kontaminering og spredning af bakterier
  • Holder omkostningerne nede i områder med hårdt brug med problemfri vedligeholdelse
  • Vælg mellem trykknap eller nøglelås
  • Slankt og moderne design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Berøringsfri dispenser
Farve Hvid
Dybde (engelsk) 3,9 tommer.
Dybde (metrisk) 10 cm
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 29 cm
Bredde (engelsk) 7.2 tommer
Bredde (metrisk) 18.3 cm
Højde (engelsk) 9,4 tommer
Højde (metrisk) 23.8 cm
Holder Håndsæbe
Materiale Plast
Montering Væg- eller overflademontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontåbning
Kapacitet (engelsk) 40,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,2 l
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering Kleenex luksus skum hyppig brug håndrens uden behov for at røre ved dispenseren, i hygiejnekritiske toiletter
Mængde 1 stk.