Få mere at vide
TFA Dostmann Professionelt digitalt termometer med penetrationssonde P200
Artikelnummer. 12647653
Skift visning
Kalibreret:
Ja
Artikelnummer. Kalibreret
12647653 Ja
1 options
Artikelnummer. 12647653 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 30.1015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.05 DKK
    233.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.90 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Det professionelle digitale termometer med penetrationssonde P200 er ideelt til professionel temperaturkontrol af flydende, pasta-lignende og halvfaste materialer. Den viser den aktuelle, højeste og laveste aflæsningstemperatur. Den er jetsikker og HACCP-kompatibel.
Dette funktionelle termometer er ideelt til samtidig måling af indendørs og udendørs temperaturer. Takket være det store display er værdierne særdeles nemme at læse. Kontrol af indendørstemperaturen er en vigtig faktor for et behageligt og sundt levemiljø og hjælper med at spare energi. Selv en grad lavere temperatur kan give op til 6 % reduktion i varmeomkostningerne. Når det placeres ved vinduet, føres følerkablet blot udenfor for at måle udetemperaturen. Den maks.-min. hukommelse med manuel nulstilling tillader observation af spidsværdier over en selvvalgt tidsperiode. Anvendelsesmulighederne for termometre med følerkabler er mangfoldige og ikke kun begrænset til udendørstemperaturen. På grund af det store måleområde kan den vandtætte målesensor også bruges til temperaturovervågning af køle- og fryseskab eller til måling af vandtemperaturen i akvariet.
  • Gennemtrængningssonde (NCT, 110 mm) med ca. 60 cm kabel
  • Til temperaturmåling af luft, gas, væsker og pasta-lignende stoffer
  • Med integreret sondeholder, lommeclips og stativ
  • Stort display
  • Strålesikker til IP65
  • Hold-, max.-min.-funktion, vaskbar
  • I overensstemmelse med HACCP, ideel til professionel brug
  • Opløsning 0.1° C, præcision± 1 °C (-25...+150 °C), ellers± 1,5 °C
Tekniske data
Materiale Plast
Kalibreret Ja
Vise LCD