Få mere at vide
Profenofos, TRC
Artikelnummer. 30410488
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30410488 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30410488 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP75588010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Profenofos
CAS 41198-08-7
Molekylær formel C11 H15 Br Cl O3 P S
Mængde 10 g
Synonym Phosphorothioic acid','O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, CGA 15324, Calofos, Carina, Cord, Cord (insecticide), Curacron, Ictacron, O-(4-Bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate, O-Ethyl S-propyl O-(2-chloro-4-bromophenyl)thiophosphate, O-Ethyl-S-n-propyl-O-(2-chloro-4-bromophenyl)thiophosphate, Polycron, Profenofos, Profenophos, Prowess, Selecron, Sylian, Tambo, Teleton
InChI formel InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
SMIL CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC navn 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 373.63
Formel vægt 371.9351