Få mere at vide
Profenofos, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Profenofos |
| CAS | 41198-08-7 |
| Molekylær formel | C11 H15 Br Cl O3 P S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Phosphorothioic acid','O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, CGA 15324, Calofos, Carina, Cord, Cord (insecticide), Curacron, Ictacron, O-(4-Bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate, O-Ethyl S-propyl O-(2-chloro-4-bromophenyl)thiophosphate, O-Ethyl-S-n-propyl-O-(2-chloro-4-bromophenyl)thiophosphate, Polycron, Profenofos, Profenophos, Prowess, Selecron, Sylian, Tambo, Teleton |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.63 |
| Formel vægt | 371.9351 |