Få mere at vide
Profenofos-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Profenofos D3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/i5D,6D,8D |
| Formel vægt | 374.954 |