Få mere at vide
Profenofos 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323285
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323285 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323285 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16330000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Profenofos
CAS 41198-08-7
Analyt- eller komponentnavne Profenofos
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H15 Br Cl O3 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
SMIL CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC navn 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 373.63
Mængde 1 ml
Formel vægt 371.9351 g/mol