missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Profenofos 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30320675
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320675 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320675 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16330000ME1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Profenofos
CAS 41198-08-7
Analyt- eller komponentnavne Profenofos
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H15 Br Cl O3 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
SMIL CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC navn 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 373.63
Mængde 1 ml
Formel vægt 371.9351 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.