Få mere at vide
Profenofos 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Profenofos |
| CAS | 41198-08-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Profenofos |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 Br Cl O3 P S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene |
| Vis mere |