Få mere at vide
Profenamin hydroklorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460635
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460635 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30460635 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1950.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Profenamine Hydrochloride
CAS 1094-08-2
Analyt- eller komponentnavne Profenamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Dibutil, Ethopropazine hydrochloride, Isothazine hydrochloride, Lysivane, Lysivane hydrochloride, NSC 169467, NSC 64074, Pardisol, Parfezin, Parphezein, Parphezin, Parsidol, Parsidol hydrochloride, Parsidol monohydrochloride, Parsitan, Parsotil, Profenamine hydrochloride, Profenamine monohydrochloride, Rodipal
InChI formel InChI=1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn N,N-diethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin; hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 348.93
Mængde 5 mg
Formel vægt 348.1427 g/mol