Få mere at vide
uvex Profaviton BV-06 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. p-7230485 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Artikelnummer. 17250511
Brand: uvex 6095708
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikaliebeskyttelseshandsker uden strømpetræ konstrueret af butylgummi, med en sømløs bromobutylbelægning. Viton™ ydre lag er modstandsdygtigt over for alifatiske og aromatiske kulbrinter, halogenerede kulbrinter, organiske/uorganiske syrer og mættede saltvandsopløsninger.
  • Butylgummi kemikaliebeskyttelseshandsker uden strømpe
  • Sømløs brombutylbelægning er 0,40 mm tyk
  • Viton™ det ydre lag er modstandsdygtigt over for en lang række kemikalier
  • Forbedret greb i fugtige eller våde områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale Bromobutyl, Viton
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Produkttype Butyl handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 2120A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AFKLMN
Til brug med (applikation) Kemisk håndtering
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Serie Profaviton BV-06
Længde (metrisk) 35 cm