Få mere at vide
uvex Profaviton BV-06 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17250511 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17250511 8
17260511 9
17270511 10
17280511 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17250511 Leverandør uvex Leverandørnr. 6095708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    1394.51 DKK / 1 par
    Spare 120.49 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemikaliebeskyttelseshandsker uden strømpetræ konstrueret af butylgummi, med en sømløs bromobutylbelægning. Viton™ ydre lag er modstandsdygtigt over for alifatiske og aromatiske kulbrinter, halogenerede kulbrinter, organiske/uorganiske syrer og mættede saltvandsopløsninger.
  • Butylgummi kemikaliebeskyttelseshandsker uden strømpe
  • Sømløs brombutylbelægning er 0,40 mm tyk
  • Viton™ det ydre lag er modstandsdygtigt over for en lang række kemikalier
  • Forbedret greb i fugtige eller våde områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale Bromobutyl, Viton
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Produkttype Butyl handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 2120A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AFKLMN
Til brug med (applikation) Kemisk håndtering
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Serie Profaviton BV-06
Længde (metrisk) 35 cm