Få mere at vide
uvex Profatherm XB40 varmebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15337142 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
11
Artikelnummer.
15337142 11
1 options
Artikelnummer. 15337142 Leverandør uvex Leverandørnr. 6059511
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Profatherm handsker er konstrueret af bomuldsløkkestof til beskyttelse mod temperaturer op til 250 °C.
  • Konstrueret af bomuldsløkkemateriale til termiske applikationer
  • Meget god termisk isolering ved direkte kontakt med varme eller varme genstande
  • Varmebeskyttelse op til 250 °C
  • Ideel til let til medium metalbearbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Neutral
Latex fri Ja
Materiale Bomuld
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 11
Stil Fuldhåndshandske
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C
EN388 Standard 2241B
Længde (metrisk) 40 cm