Få mere at vide
uvex Profastrong NF33 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. p-7236898 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15386922
Brand: uvex 6012202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Følsomme NBR kemikaliebeskyttelseshandsker har en flocket bomuldsfor for komfort og giver en høj grad af mekanisk slidstyrke.
  • Følsomme NBR kemikaliebeskyttelseshandsker med flocket bomuldsfor for komfort
  • Præget struktur på håndfladen forbedrer grebet i fugtige og våde områder
  • Nitrilgummi er modstandsdygtig over for olier, fedt, syrer og baser
  • Handsker giver en taktil fornemmelse, sikker pasform og mekanisk slidstyrke
  • Ideel til brug i forskellige industrier, herunder bilindustrien, kemikalier og print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale NBR
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 4101X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AJKLOT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Profastrong NF33
Længde (metrisk) 33 cm