Få mere at vide
uvex Profastrong NF33 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15396922 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15396922 9 Hver
15386922 8 Hver
15366922 10 Hver
15376922 7 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15396922 Leverandør uvex Leverandørnr. 6012203
På lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Følsomme NBR kemikaliebeskyttelseshandsker har en flocket bomuldsfor for komfort og giver en høj grad af mekanisk slidstyrke.
  • Følsomme NBR kemikaliebeskyttelseshandsker med flocket bomuldsfor for komfort
  • Præget struktur på håndfladen forbedrer grebet i fugtige og våde områder
  • Nitrilgummi er modstandsdygtig over for olier, fedt, syrer og baser
  • Handsker giver en taktil fornemmelse, sikker pasform og mekanisk slidstyrke
  • Ideel til brug i forskellige industrier, herunder bilindustrien, kemikalier og print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale NBR
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 9
EN388 Standard 4101X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AJKLOT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Profastrong NF33
Længde (metrisk) 33 cm