Beskrivelse
- Følsomme NBR kemikaliebeskyttelseshandsker med flocket bomuldsfor for komfort
- Præget struktur på håndfladen forbedrer grebet i fugtige og våde områder
- Nitrilgummi er modstandsdygtig over for olier, fedt, syrer og baser
- Handsker giver en taktil fornemmelse, sikker pasform og mekanisk slidstyrke
- Ideel til brug i forskellige industrier, herunder bilindustrien, kemikalier og print
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | NBR |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 4101X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | AJKLOT |
| EN ISO 374 - 5 | Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse |
| Handske manchet stil | Handske |
| Vis mere |