Få mere at vide
Beschreibung
- The profaprotect CN34 offers excellent chemical resistance to a wide range of aggressive chemicals, cleaning agents, adhesives and solvents such as acetone, ketones, aldehydes, acids, bases and oils.
- Its flexibility and sensitivity ensure a high level of wearer comfort.
- Certified chemical protection from 11 of the 18 test chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Applikationer | Laboratory, Healthcare, Industrial |
| Farve | Orange |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | NBR, Chloroprene |
| Produkttype | Chemical Protection Gloves |
| Størrelse | 7 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?