Få mere at vide
uvex Profaprotect CN34 kemisk beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 31910429 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31910429 8
31910419 7
31910420 9
31910416 10
31910421 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31910429 Leverandør uvex Leverandørnr. 6072008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.30 DKK
    62.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.11 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fleksibel kemisk beskyttelseshandske med bomuldsflok for beskyttelse mod en bred vifte af kemikalier.
  • Profaprotect CN34 tilbyder fremragende kemisk resistens over for en bred vifte af aggressive kemikalier, rengøringsmidler, klæbemidler og opløsningsmidler såsom acetone, ketoner, aldehyder, syrer, baser og olier.
  • Dens fleksibilitet og følsomhed sikrer et højt niveau af bærerkomfort.
  • Certificeret kemisk beskyttelse mod 11 af de 18 testkemikalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie, Sundhedsvæsen, Industri
Farve Orange
Latex fri Ja
Materiale NBR, Klorpren
Produkttype Kemiske beskyttelseshandsker
Størrelse 8