Få mere at vide
Profadol Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459270
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30459270 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459270 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3240.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Profadol Hydrochloride
CAS 2324-94-9
Analyt- eller komponentnavne Profadol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H21 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(1-Methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)phenol hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(1-methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (9CI), Phenol, m-(1-methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), A 2205, CI 572, Centrac, Profadol hydrochloride, m-(1-Methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)phenol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21NO.ClH/c1-3-7-14(8-9-15(2)11-14)12-5-4-6-13(16)10-12;/h4-6,10,16H,3,7-9,11H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCCC1(CCN(C)C1)c2cccc(O)c2
IUPAC navn 3-(1-methyl-3-propylpyrrolidin-3-yl)phenol;hydrochloride
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 255.78
Mængde 5 mg
Formel vægt 255.139 g/mol