Få mere at vide
Profadol Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Profadol Hydrochloride |
| CAS | 2324-94-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Profadol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(1-Methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)phenol hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(1-methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (9CI), Phenol, m-(1-methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), A 2205, CI 572, Centrac, Profadol hydrochloride, m-(1-Methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)phenol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO.ClH/c1-3-7-14(8-9-15(2)11-14)12-5-4-6-13(16)10-12;/h4-6,10,16H,3,7-9,11H2,1-2H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCCC1(CCN(C)C1)c2cccc(O)c2 |
| Vis mere |