Beskrivelse
- Butylgummi kemikaliebeskyttelseshandsker uden strømpe
- Sømløst belagt med 0,50 mm brombutyl
- Forbedret greb i fugtige eller våde applikationer
- Modstandsdygtig over for polære forbindelser såsom estere, ketoner, aldehyder, syrer og baser
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Laboratorie |
| Belægningsmateriale | Bromobutyl |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Butyl gummi |
| Produkttype | Butyl handsker |
| Størrelse | 11 |
| EN388 Standard | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | ABIKLNOT |
| Vis mere |