Få mere at vide
uvex Profabutyl B-05R Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17250501 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17250501
Brand: uvex 6094908
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af 100% butylgummi med 0,50 mm brombutylbelægning til kemisk beskyttelse ved arbejde med polære forbindelser såsom estere og ketoner.
  • Butylgummi kemikaliebeskyttelseshandsker uden strømpe
  • Sømløst belagt med 0,50 mm brombutyl
  • Forbedret greb i fugtige eller våde applikationer
  • Modstandsdygtig over for polære forbindelser såsom estere, ketoner, aldehyder, syrer og baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale Bromobutyl
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl gummi
Produkttype Butyl handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 2010X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABIKLNOT
Til brug med (applikation) Anti-Static Områder, Kemikaliehåndtering
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Serie Profabutyl B-05R
Længde (metrisk) 35 cm