Få mere at vide
uvex Profabutyl B-05R Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17240501 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17240501 7 -
17250501 8 1 par
17260501 9 -
17270501 10 -
17280501 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17240501 Leverandør uvex Leverandørnr. 6094907
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af 100% butylgummi med 0,50 mm brombutylbelægning til kemisk beskyttelse ved arbejde med polære forbindelser såsom estere og ketoner.
  • Butylgummi kemikaliebeskyttelseshandsker uden strømpe
  • Sømløst belagt med 0,50 mm brombutyl
  • Forbedret greb i fugtige eller våde applikationer
  • Modstandsdygtig over for polære forbindelser såsom estere, ketoner, aldehyder, syrer og baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale Bromobutyl
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl gummi
Produkttype Butyl handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 2010X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABIKLNOT
Til brug med (applikation) Anti-Static Områder, Kemikaliehåndtering
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Serie Profabutyl B-05R
Længde (metrisk) 35 cm