Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ BPC Taske med 3 top- og 1 bundporte
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruger Thermo Scientific™ Productainer™ BPC pose med 3 top- og 1 bundporte, pak, opbevar og transporter 50 til 200L volumener medier, buffere, vand til injektion (WFI), procesvæsker og biologiske produkter.
Højdepunkter:
- Tre størrelser - 50, 100 og 200L
- Film optimeret til fleksibilitet og holdbarhed: overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre indholdets stabilitet
- Gamma-bestråling steriliseret
- Firkantet rørdesign med polyethylenporte placeret på toppen af BPC for nem adgang
- Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys og ståltanke
- Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
Anbefalet til:
Høst - indsamling og opbevaring af bulkprodukt fra bioreaktorer
Opbevaring - steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
Separation - Fodring og modtagelse af sterile væsker fra separationssystem
Oprensning - Buffertilførsel til rensesystem, fraktionsopsamling og opbevaring
Påfyldning - Sterilt reservoir til påfyldningssystemer
Transport og forsendelse - Sterile væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter i og mellem faciliteter
Tekniske data
Spezifikation
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Tredimensionel engangscellekultur/bioprocespose |
| Filmbeskrivelse | CX3-9 Film |
| Ydre emballage | Pakkerne placeres i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation. |
| Port detalje | 3/8 tommer Quick Disconnect Indsæt (MPC Serie); 1/4 tommer Han Luer Lock; 1/4 tommer Hun Luer Lock; 3/8 tommer Quick Disconnect Body (MPC Serie) |
| Beskyttende indre emballage | Foringer er pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag, mens de stadig er i klasse 10.000/ISO klasse 7-området. |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling |
| Washdown Line | Nej |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.